Petrischalen
Petri dish, stainless steel, with lid, 90 mm, 20 mm, Niet steriel
Catalogus # BOCH8637
Leverancier: BOCHEM
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Ø:90 mm
- Steriliteit:Niet steriel
- Omschrijving:Petri dish, stainless steel, with lid
- Hoogte:20 mm