Orders LinkContactUsLinkComponent
Petrischalen
Petri dish, stainless steel, with lid, 120 mm, 20 mm, Niet steriel
Catalog # BOCH8638
Supplier:   BOCHEM
Petrischalen
Catalog # BOCH8638
Supplier:  BOCHEM
Petrischalen
Petrischalen
Petri dish, stainless steel, with lid, 120 mm, 20 mm, Niet steriel
Price
29,10 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Ø:
    120 mm
  • Steriliteit:
    Niet steriel
  • Omschrijving:
    Petri dish, stainless steel, with lid
  • Hoogte:
    20 mm