Orders LinkContactUsLinkComponent
Standaarden voor MSC-Advantage
Standaarden voor MSC-Advantage
Onderstel met vaste hoogte, 750 mm werkhoogte, voor kast van 1,8 m
Catalogus # 135-6833
Leverancier:   Thermo Scientific
Standaarden voor MSC-Advantage
Catalogus # 135-6833
Leverancier:  Thermo Scientific
Standaarden voor MSC-Advantage
Standaarden voor MSC-Advantage
Onderstel met vaste hoogte, 750 mm werkhoogte, voor kast van 1,8 m
Price
1 080,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
 : Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Onderstel met vaste hoogte, 750 mm werkhoogte, voor kast van 1,8 m
  • Seq:
    03