Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 1,3, WD van 0,20 mm, 100×
Catalogus # ZEIS4204909900000
Leverancier:   ZEISS
Objectives
Catalogus # ZEIS4204909900000
Leverancier:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 1,3, WD van 0,20 mm, 100×
Price
3 367,33 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Vergroting:
    100×
  • Omschrijving:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, N.A. van 1,3, WD van 0,20 mm