Orders LinkContactUsLinkComponent
Test fluids for viscometers
Test fluids for viscometers
S100* (silicone oil), ~100, 500 mL
Catalogus # HAAK082-5373
Test fluids for viscometers
Catalogus # HAAK082-5373
Leverancier:  
CAS-nummer:  
Test fluids for viscometers
S100* (silicone oil), ~100, 500 mL
CAS-nummer:  
Discontinued
Product Details & Documents
Test and certificated fluids for viscometery - mesurement temperature at 20 °C unless indicated.
Let op: * Measurement temperature 25 °C
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Type:
    S100* (silicone oil)
  • Viscositeit:
    ~100
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.