Methyl orange 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Glass bottle, 250 mL
Leverancier: VWR Chemicals
Methyl orange 0,04% in aqueous solution, TECHNICAL pH-indicator
Catalogus # 31720.230
Leverancier: VWR Chemicals
CAS-nummer: 547-58-0
Ga naar:
Product Details & Documents
- Transition range: pH 3,1-4,4
Synoniemen: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine
- CAS-nummer:547-58-0
- Formule:C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
- MDL-nummer:MFCD00007502
- Molecular Weight:327.34 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:208-925-3
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101) 250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Informatie over de verpakking
P20_VWRC31720.230_SPEC_EN.pdf P20_VWRC31720.292_SPEC_EN.pdf spec_VWRC31720.230 spec_VWRC31720.292
Product specificatie
VWR® Indicators
Product documentatie
Specificaties
Specificatie testresultaten
- Identification:Passes test
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:250 mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.