Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
Catalogus # 27754.460
Irriterend
Leverancier:   VWR Chemicals
Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Catalogus # 27754.460
Leverancier:  VWR Chemicals
CAS-nummer:  497-19-8
Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Natriumcarbonaat ≥97%, TECHNICAL
Plastic bucket, 25 kg
CAS-nummer:  497-19-8
Price
213,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synoniemen:  Calcined soda, Carbonic acid disodium salt
  • CAS-nummer:497-19-8
  • Formule:Na₂CO₃
  • MDL-nummer:MFCD00003494
  • Molecular Weight:105.99 g/mol
  • Merck index:14,08596
  • Kokend Pt:1600 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:854 °C
  • Dichtheid:2,53 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:207-838-8
  • BEREIKEN:01-2119485498-19
Specificaties
Specificatie testresultaten
  • Assay (on anhydrous substance):
    Min. 97 %
Specificaties
  • Verpakking:
    Plastic bucket
  • VPE:
    25 kg
Specificaties