Accessoires
Gesloten bodemplaat 900×520 mm, met zeepbak, verwijderbare lekbak en montagepaneel, Wasapparaten Voor glaswerk
Catalogus # 141-0647
Ga naar:
Discontinued
Product Details & Documents
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
Specificaties
- Omschrijving:Gesloten bodemplaat 900×520 mm, met zeepbak, verwijderbare lekbak en montagepaneel
- Seq:06
- Voor:Wasapparaten Voor glaswerk