Orders LinkContactUsLinkComponent
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Teller met speciale diepte (Petroff), Imp. Neubauer, 0,02 mm
  630-2768
 :   MARIENFELD
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
  630-2768
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Celteller, verbeterde Neubauer, Petroff
Teller met speciale diepte (Petroff), Imp. Neubauer, 0,02 mm
223,00 €
1 * 1 ST
Petroff cell counters for in vitro diagnostic applications with special depth.
Documents
  • Kamerdiepte:
    0,02 mm
  • Type:
    Imp. Neubauer
  • Omschrijving:
    Teller met speciale diepte (Petroff)