Cavity slides
Cavity slides, helder, 3, 1,5 mm
Catalogus # HECH42412010
Leverancier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ga naar:
Product Details & Documents
Cavity microscopy slides.
- Ground edges
- Made from clear glass
Suitable for staining applications in microscopy.
Specificaties
- Aant. wells:3
- Kleur:helder
- Omschrijving:Cavity slides
- Seq:03
- Dikte:1,5 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.