Tipnavulsystemen, Axygen®
0,1 - 10 µl, -, transparant, 10 rekken, 96 elk (stapelrek)
Catalogus # 732-0957
Leverancier: Corning
Ga naar:
Product Details & Documents
Helder PP, autoclaveerbaar.
- Eenvoudig laadbare navulrekken
- Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxineveilig
- Tips met universele maat hebben een afgeschuinde rand en maatstreepjes
Specificaties
- Verpakt:10 rekken, 96 elk (stapelrek)
- Steriel:-
- Volume:0,1 - 10 µl
- Seq:01
- Tip kleur:transparant