Tipnavulsystemen, Axygen®
1 - 200 µl, -, transparant, 10 rekken, 96 elk (stapelrek)
Catalog # 732-0956
Supplier: Corning
Jump to:
Product Details & Documents
Helder PP, autoclaveerbaar.
- Eenvoudig laadbare navulrekken
- Gecertificeerd RNase-, DNase- en endotoxineveilig
- Tips met universele maat hebben een afgeschuinde rand en maatstreepjes
Documents
Specifications
- Verpakt:10 rekken, 96 elk (stapelrek)
- Steriel:-
- Volume:1 - 200 µl
- Seq:02
- Tip kleur:transparant