Toebehoren
Beschermhoes, bestand tegen de meeste zuren, alkalische oplossingen en organische oplosmiddelen, RCT basic veiligheidsregeling
Catalogus # 442-0585
Leverancier: IKA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Beschermhoes, bestand tegen de meeste zuren, alkalische oplossingen en organische oplosmiddelen
- Voor:RCT basic veiligheidsregeling
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.