Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
10 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Catalogus # 612-2905
Leverancier:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Catalogus # 612-2905
Leverancier:  SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
10 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Price
552,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Bestelinformatie: Burettes and bottles must be ordered separately.
Specificaties
  • Capaciteit:
    10 ml
  • Indeling:
    0,1 ml
  • Tolerantie:
    0,01 ± ml
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservereservoirfles, 1000 ml, Ø x H: 95 x 195 mm
    Reservereservoirfles, 1000 ml, Ø x H: 95 x 195 mm
    612-2909
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 26,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Reservereservoirfles, 500 ml, Ø x H: 75 x 160 mm
    Reservereservoirfles, 500 ml, Ø x H: 75 x 160 mm
    612-2908
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 17,10 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.