Orders LinkContactUsLinkComponent
FlashGel™-systemen
FlashGel™-systemen
FlashGel® DNA-cassettes, 2,2 % agarose, 16+1 dubbel niveau
Catalog # 733-1615
Supplier:   LONZA
FlashGel™-systemen
Catalog # 733-1615
Supplier:  LONZA
FlashGel™-systemen
FlashGel™-systemen
FlashGel® DNA-cassettes, 2,2 % agarose, 16+1 dubbel niveau
Price
224,00 €
Log in for availability
1 * 9 ST
Product Details & Documents
FlashGel™-systeem voor DNA biedt een snelle methode voor het scheiden van DNA en het volgen van de DNA-migratie. Het systeem bestaat uit gesloten, voorgegoten agarose FlashGel™ DNA-cassettes voor eenmalig gebruik en een elektroferese eenheid met ingebouwde transilluminator (FlashGel™ Dock) die zowel voor scheiding als detectie zorgt.
  • Scheidt DNA-fragmenten 10 bp tot 4 Kb in 2 tot 7 minuten
  • Gelruns kunnen op het werkblad worden bewaakt, in realtime zonder UV-licht
  • Minimaal 5 maal gevoeliger dan gels die gekleurd zijn met ethidiumbromide
Certifications: Sommige onderdelen en technologieën van het FlashGel™-systeem worden onder licentieovereenkomst verkocht. De kleurstoffen voor gels met nucleïnezuren in dit product worden vervaardigd en verkocht onder licentieovereenkomst van Molecular Probes, Inc voor exclusief gebruik in onderzoekstoepassingen of kwaliteitscontrole en worden gedekt door aangevraagde en verstrekte patenten. De FlashGel™ Dock technologie valt onder licentie van Clare Chemical Research, Inc. De elektroferese technologie valt onder licentie van Temple University.
Delivery information: Geleverd als aparte onderdelen of als een startkit. De markers en kleurstof kunnen meteen worden geladen, zijn geoptimaliseerd voor gebruik met het systeem en worden aanbevolen vanwege hun goede prestaties. De startkit bevat een FlashGel™ Dock; doos van 9, 1,2%, 12+1 well FlashGel™ DNA-cassettes; 1 ml FlashGel™-laadkleurstof; en 150 µl FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb).
Caution: Opmerking: de gel is niet toegankelijk. Niet geschikt voor terugwinning.
Services: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    FlashGel® DNA-cassettes, 2,2 % agarose, 16+1 dubbel niveau
  • Seq:
    08
  • Cat. No.:
    733-1615
  • Gelgrootte b×l:
    84×70 mm
  • Opslag (cassettes):
    Maximaal 5 maanden na productie op kamertemperatuur
  • Cassettegrootte B×D×H:
    107×115×17 mm
  • Model:
    FlashGel™ DNA
  • Wellvolume:
    2 - 5 µl
  • Scheidingsbereik (bp):
    1,2% agarose: 50 - 4000
    2,2% agarose: 10 - 1000
  • Afmetingen Dock, b×d×h:
    120×134×54 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1739
    Formaldehyde sample buffer
    Log in for availability
    1 * 5 mL - 82,90 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1623
    RNA marker (0,5 - 9 kb), 50 µL
    Log in for availability
    1 * 50 µl - 322,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • LONZ57064
    FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and mask
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 676,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1616
    FlashGel™ DNA-marker (50 bp tot 1 kb), voor 2,2 % cassettes
    Log in for availability
    1 * 500 µl - 295,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1734
    RNA-marker (0,5 bp tot 9 Kb)
    Log in for availability
    1 * 50 µG - 546,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1621
    FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp tot 1500 bp), 50 toepassingen
    Log in for availability
    1 * 250 µl - 295,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1620
    FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 4 Kb), voor 1,2% cassettes
    Log in for availability
    1 * 500 µl - 295,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1622
    FlashGel™ DNA-marker (100 bp tot 3 kb), voor cassettes met dubbel niveau
    Log in for availability
    1 * 500 µl - 295,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1619
    FlashGel™ laadkleurstof, 5X, RNA native monsterbuffer (bevat xyleencyanol)
    Log in for availability
    1 * 5 mL - 234,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 733-1609
    FlashGel™-dock
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 937,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • LONZ57060
    FlashGel™ recovery buffer, 2× 500 μl
    Log in for availability
    1 * 1.000 µl - 249,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • LONZ57068
    FlashGel™ power supply
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 859,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • LONZ57069
    FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dock
    Log in for availability
    1 * 1 KIT - 1 690,00 €