Orders LinkContactUsLinkComponent
Drums, combination
Drums, combination
6 L, 250 mm, 200 mm
Catalogus # DUEH5.10.006
Leverancier:   DUPERTHAL
Drums, combination
Catalogus # DUEH5.10.006
Leverancier:  DUPERTHAL
Drums, combination
Drums, combination
6 L, 250 mm, 200 mm
Price
45,09 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These combination drum has a outer jacket steel sheet with blue enamel and inner bubble polyethylene.
  • Tight closure
  • BAM allowed
  • Transport approval for all packaging groups
Container identification according to GefStoffV and BGV A8.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    250 mm
  • Capaciteit:
    6 L
  • Hoogte:
    200 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.