Orders LinkContactUsLinkComponent
Bellow connectors
Bellow connectors
, 29/32 NS, 114 mm, 29/32 NS
Catalogus # BOHLH907-10
Leverancier:   Bohlender
Bellow connectors
Catalogus # BOHLH907-10
Leverancier:  Bohlender
Bellow connectors
Bellow connectors
, 29/32 NS, 114 mm, 29/32 NS
Price
150,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bellow connectors, made of PTFE, with sharp folds and sealing rings on the outside of the cone.
  • Universal chemical resistance
  • Suitable for vacuum applications
  • Temperature resistance from −200 to +250 °C
  • Compensates vibrations from vacuum pumps
  • Suiltable for length compensation of heated columns and angular misalignment
Specificaties
  • Afmetingen kern:
    29/32 NS
  • Huls:
    29/32 NS
  • Seq:
    07
  • Totale lengte:
    114 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.