Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumhydroxide 98%, pellets
Natriumhydroxide 98%, pellets
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A16037.36
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Natriumhydroxide 98%, pellets
Catalogus # A16037.36
CAS-nummer:  1310-73-2
Natriumhydroxide 98%, pellets
Natriumhydroxide 98%, pellets
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  1310-73-2
Price
38,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 318° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Synoniemen:  Caustic soda
  • CAS-nummer:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • MDL-nummer:MFCD00003548
  • Molecular Weight:40 g/mol
  • Merck index:14,8627
  • Kokend Pt:1390 °C
  • Smelten Pt:318 °C
  • Dichtheid:2,13
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1823
  • ADR:8,II
  • BEREIKEN:01-2119457892-27
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g
Specificaties