Orders LinkContactUsLinkComponent
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Catalogus # HECH42574001
Demeter pipettes
Catalogus # HECH42574001
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Price
9,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Calibrated for blowing out up to 1 ml
  • Other marks are calibrated to delivery ('EX')
Certificeringen: DIN 12838, DIN 12839
Specificaties
  • Capaciteit:
    1,1 ml
  • Lengte:
    250 mm
  • Indeling:
    1/1,1 ml
  • Tolerantie:
    ±0,05/0,005 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.