Orders LinkContactUsLinkComponent
Bath fluids
Bath fluids
DW-Therm HT®, 20...340 °C, ~190 °C, 32 mm²/s, 10 L
Catalogus # HUBE6673
Leverancier:   HUBER
Bath fluids
Catalogus # HUBE6673
Leverancier:  HUBER
CAS-nummer:  
Bath fluids
Bath fluids
DW-Therm HT®, 20...340 °C, ~190 °C, 32 mm²/s, 10 L
CAS-nummer:  
Price
725,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 L
Product Details & Documents
Thermal fluids with a wide range of operating temperatures and good thrmodynamic properties for use in circulators and heating systems where water is not appropriate.
All viscosities values are dynamic visosities measured at 25 °C except DW-Therm® which was measured at 20 °C.
Let op: * –20...+235 °C for closed system applications
Use biocides safely. Always read the label and product information before use
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    10 L
  • Vlampunt:
    ~190 °C
  • Temperatuurbereik:
    20...340 °C
  • Type:
    DW-Therm HT®
  • Viscositeit:
    32 mm²/s
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.