Capillary tubes
30 mm, 0,80 mm, 0,64 mm
Catalogus # HILG1410213
Leverancier: HILGENBERG
Ga naar:
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
- Both ends open
Specificaties
- Ø uitw.:0,80 mm
- Ø inw.:0,64 mm
- Lengte:30 mm
- Seq:01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.