Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
Extraction thimbles
26×60 mm
Catalogus # 537-0002
Leverancier:   PRAT DUMAS
Extraction thimbles
Catalogus # 537-0002
Leverancier:  PRAT DUMAS
Extraction thimbles
Extraction thimbles
26×60 mm
Price
114,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
  • Neutral and free of fats and grease
  • Moulded in one piece
  • Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    26×60 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.