Orders LinkContactUsLinkComponent
Extraction thimbles
33×80 mm
Catalogus # 537-0006
Leverancier:   PRAT DUMAS
Extraction thimbles
Catalogus # 537-0006
Leverancier:  PRAT DUMAS
Extraction thimbles
Extraction thimbles
33×80 mm
Price
122,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
  • Neutral and free of fats and grease
  • Moulded in one piece
  • Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Specificaties
  • Ø inw.×h:
    33×80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.