Extraction thimbles
80×200 mm
Catalogus # 537-0014
Leverancier: PRAT DUMAS
Ga naar:
Product Details & Documents
Pure cotton cellulose
- Neutral and free of fats and grease
- Moulded in one piece
- Very resistant to solvents
Applications include extraction of sludges, asphalt, foodstuffs and in the analysis and quality control of powders and dusts.
Specificaties
- Ø inw.×h:80×200 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.