Jerricans, polyethlene
10 l, 298×198×264 mm, zwart
Catalogus # DUEH5.09.010
Leverancier: DUPERTHAL
Ga naar:
Product Details & Documents
PE, electrostatically conductive.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
- Recyclable
Specificaties
- Capaciteit:10 l
- Kleur:zwart
- b×d×h:298×198×264 mm
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #VoorØBeschikbaarheidPrice
- VeiligheidstrechterVeiligheidstrechterDUEH5.08.001Flammable liquids120 mmLog in voor beschikbaarheid1 * 1 ST - 185,07 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Special pliers
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.