Overalls, Mutex 2
wit, S
Catalogus # 113-1662
Leverancier: HONEYWELL SAFETY
Ga naar:
Product Details & Documents
Dankzij de antistatische eigenschappen van de binnen- en buitenzijde kan deze overall ook worden gedragen bij werkzaamheden waarvoor zeer strenge eisen gelden (cleanroomproductie, micro-elektronica of bij hygiënische beschermingsmaatregelen). Het vliesmateriaal met het speciale membraan zorgt ervoor dat deze overall uiterst waterafstotend is.
- Waterafstotende en luchtdoorlatende membraan biedt optimaal comfort, zelfs bij langdurig dragen
- Geen naden aan armen en schouders voor extra bescherming
- Met geïntegreerde overslag over de extra lange ritssluiting (820 mm)
- Antistatisch oppervlak aan binnen- en buitenzijde
- Met capuchon en elastisch aan polsen en enkels
Kleur: Wit
: Type 5/6, EN 1303414126, EN 1149-1; Cat. III
Specificaties
- Confectiemaat:S
- Kleur:wit
- Seq:01
- Cat. No.:113-1662
- Kledingstuk toepassing:Cleanroom|Laboratory
- Antistatisch:+
- Gewicht:69 g/m²