Orders LinkContactUsLinkComponent
Spoon spatulas
Spoon spatulas
210 mm, 29 mm
Catalogus # USBE3348
Leverancier:   USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
Catalogus # USBE3348
Leverancier:  USBECK Laborgeräte
Spoon spatulas
Spoon spatulas
210 mm, 29 mm
Price
5,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Double-ended: Spatula and spoon end
  • Spoon width: 29 mm
Specificaties
  • Lengte:
    210 mm
  • Lepelmaat:
    29 mm