Orders LinkContactUsLinkComponent
Threaded couplings
Threaded couplings
GL 18
Catalogus # BOHLH900-02
Leverancier:   Bohlender
Threaded couplings
Catalogus # BOHLH900-02
Leverancier:  Bohlender
Threaded couplings
Threaded couplings
GL 18
Price
45,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Connector, screw thread coupling, made of PTFE. Two screw caps made of PPS or PBTP with GL thread and a PTFE/FPM gasket. The product is only exposed to PTFE.
  • Applicable for connecting two GL threads of different sizes
  • Temperature resisitance from −200 to +250 ºC
  • Very good chemical resistance
  • FDA conformity
Specificaties
  • Schroefdraad:
    GL 18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.