VWR®, Weegboten
3 ml, 70 mm
Catalogus # 611-9194
Leverancier: VWR Collection
Ga naar:
Product Details & Documents
Borosilicaat 3.3 glas.
- Ideaal voor het wegen van kleine monsters
- Poeders kunnen door de buisvormige steel van de schepjes in het opvangreservoir worden getikt of gespoeld
Documents
Specificaties
- Capaciteit:3 ml
- Lengte:70 mm
- Seq:01