Ga naar Rubriek
Ga naar Hoofdinhoud
Ga naar Voettekst
Geavanceerd
SDS
Certificaten
Gegevens van de fabrikant
0
0,00 €
Bestelling invoeren
inloggen
/
Registreren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Belgium
Order Entry
Order Status
Uw account
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
Testsystemen voor microbiologie
Antigeen-antilichaamtesten
Ag-AK, latex
Latex tests
Print
Latex tests
Staphaurex Test kit, 120 Tests
Catalogus # OXOIR30859901
Certificaten
Leverancier:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
Latex tests
Catalogus # OXOIR30859901
Leverancier:
THERMO FISHER DIAGNOSTICS
CAS-nummer:
Certificaten
Return to Top
Latex tests
Staphaurex Test kit, 120 Tests
Specificaties
Ga naar:
Specificaties
CAS-nummer:
Price
181,00 €
Log in
voor beschikbaarheid
1 * 1 EA
-
+
Productfamilie Opties Beschikbaar
Return Policy
Product Details & Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummer
Specificaties
Specificaties
VPE:
120 Tests
Omschrijving:
Staphaurex Test kit
Specificaties
Accessories for buchi melting point apparatus M560 and M565
#: 621-0046
Leverancier: BUCHI