Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Toebehoren
Toebehoren
Millipak® 200-filtereenheid, membraan van 0,22 µm en 1/4 inch NPTM, niet-steriel, voor verwijdering van deeltjes en bacteriën
Catalogus # MILXMPGL20CB3
Leverancier:   Merck
Toebehoren
Catalogus # MILXMPGL20CB3
Leverancier:  Merck
Toebehoren
Millipak® 200-filtereenheid, membraan van 0,22 µm en 1/4 inch NPTM, niet-steriel, voor verwijdering van deeltjes en bacteriën
Price
1 220,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Millipak® 200-filtereenheid, membraan van 0,22 µm en 1/4 inch NPTM, niet-steriel, voor verwijdering van deeltjes en bacteriën
  • Seq:
    19
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.