Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass wool
Glass wool
Deactivated glass wool, more inert than traditional glass wool, for vaporising a sample in a liner prior to introduction into a capillary column
Catalogus # REST24324
Leverancier:   Restek
Glass wool
Catalogus # REST24324
Leverancier:  Restek
Glass wool
Glass wool
Deactivated glass wool, more inert than traditional glass wool, for vaporising a sample in a liner prior to introduction into a capillary column
Price
61,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Deactivated glass wool, more inert than traditional glass wool, for vaporising a sample in a liner prior to introduction into a capillary column
  • Seq:
    01
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.