Toebehoren
Ontluchtingsfilter voor interne tank, voorkomt vervuiling van het zuivere water opgeslagen in 6/10 l interne opslagtanks
Catalogus # 171-0550
Leverancier: Merck
Ga naar:
Product Details & Documents
: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
- Omschrijving:Ontluchtingsfilter voor interne tank, voorkomt vervuiling van het zuivere water opgeslagen in 6/10 l interne opslagtanks
- Seq:39