Conductivity electrodes
Micro-elektrode, dubbele platinaplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000), Micro, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...100 °C, Glas, 6×110 mm, BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC, Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
Catalog # CONSSK24T
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifications
- Aansluiting:BNC, kabel van 1 m, 2 banaanstekkers voor ATC
- Ø×L:6×110 mm
- Voor:Micro volumes (min. 30 mm depth), test tubes
- Type:Micro, with temp. sensor
- Omschrijving:Micro-elektrode, dubbele platinaplaten, met ingebouwde ATC (Pt1000)
- Materiaal:Glas
- Seq:07
- Temperatuur:0...100 °C
- Celconstante:1 cm⁻¹