Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), Celluloseacetaat, 195×412 mm
Catalogus # 111-1577
Leverancier:   UVEX
Face shields
Catalogus # 111-1577
Leverancier:  UVEX
Face shields
Face shields
Anti-UV (UV 380), Celluloseacetaat, 195×412 mm
Price
43,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Robust visor with integrated forehead cover, clear cellulose acetate lens and additional protective cap made from impact-resistant PS.
  • Twist ratchet enables simple and reliable adjustment to any head size
  • Flip-up mechanism allows the visor to be set in any position
  • Easy lens replacement
Certificeringen: EN 166
Documents
Specificaties
  • Type:
    Anti-UV (UV 380)
  • l×b:
    195×412 mm
  • Materiaal:
    Celluloseacetaat
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement visor lens
    Replacement visor lens
    111-2543
    Celluloseacetaat
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 23,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Beschikbaarheid
    Price
  • Replacement visor lens, anti-fog
    Replacement visor lens, anti-fog
    111-8229
    Celluloseacetaat
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 33,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.