Brushes for test tubes
12 mm, Draad, 175 mm
Catalogus # MURRL340/02
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Test tube brushes with bristles on wire handle.
Specificaties
- Ø borstelkop:12 mm
- Handle material:Draad
- Totale lengte:175 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.