Hoffmann clips
25 mm
Catalogus # MURRL141/03
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Bunsen screw clip, nickel plated brass fitted with protection plate and hinged bottom bar.
- Spanning width = Width of gate
Specificaties
- Spanwijdte:25 mm
- Seq:03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.