Orders LinkContactUsLinkComponent
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
1,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
Catalogus # HANNHI5001
Leverancier:   Hanna
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
Catalogus # HANNHI5001
Leverancier:  Hanna
CAS-nummer:  
Technical pH buffer solutions, HI 5000 series
1,00, ±0,01, 25 °C, 500 mL
CAS-nummer:  
Price
43,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
  • Colour coded labels
  • ±0,01 pH
Certificeringen: Technical buffer solutions with certificate.
Documents
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    500 mL
  • Referentietemperatuur:
    25 °C
  • pH-nauwkeurigheid:
    ±0,01
  • pH-waarde:
    1,00
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.