Jars, tall
114 ml, 54 mm, 95 mm
Catalogus # MURRG805/A5
Leverancier: MURRAY S
Ga naar:
Product Details & Documents
Clear or amber glass, without cap.
- Good chemical and physical properties
- For use in applications without high thermal loads
- Amber coloured to protect light-sensitive materials
Perfect for sample collection, storing and transporting of powders, granulates, pastes or liquids.
Specificaties
- Ø uitw.:54 mm
- Capaciteit:114 ml
- Hoogte:95 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.