Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, tall
Jars, tall
227 ml, 64 mm, 119 mm
Catalogus # MURRG805/07
Leverancier:   MURRAY S
Jars, tall
Catalogus # MURRG805/07
Leverancier:  MURRAY S
Jars, tall
Jars, tall
227 ml, 64 mm, 119 mm
Price
64,90 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 42 ST
Product Details & Documents
Clear or amber glass, without cap.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Amber coloured to protect light-sensitive materials
Perfect for sample collection, storing and transporting of powders, granulates, pastes or liquids.
Specificaties
  • Ø uitw.:
    64 mm
  • Capaciteit:
    227 ml
  • Hoogte:
    119 mm
  • Seq:
    06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.