Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottles, sloping shoulder, round, with thread
Bottles, sloping shoulder, round, with thread
200 ml, R3/28, 63×37×175 mm
Catalogus # MURRG802/06
Leverancier:   MURRAY S
Bottles, sloping shoulder, round, with thread
Catalogus # MURRG802/06
Leverancier:  MURRAY S
Bottles, sloping shoulder, round, with thread
200 ml, R3/28, 63×37×175 mm
Price
121,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 56 ST
Product Details & Documents
Bottles, made of clear glass. Ideal for the sampling, storage and transportation of liquids.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications without high thermal loads
  • Screw caps to be ordered separately
Specificaties
  • Schroefdraad:
    R3/28
  • Capaciteit:
    200 ml
  • Seq:
    03
  • b×d×h:
    63×37×175 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.