Accessories for data loggers, Dickson®
Software and serial cable for data loggers, DicksonWare™ s
Catalogus # DICKA015
Leverancier: DICKSON
Ga naar:
Product Details & Documents
DicksonWare™ software (incl. USB or serial cable) is needed for setting up Dickson loggers. They enable viewing and downloading data, and resetting the logger to the factory settings.
Specificaties
- Omschrijving:Software and serial cable for data loggers, DicksonWare™ s
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.