Pipettips
Standaard, 2000 - 10000 µl, -, transparant, Gilson®, Socorex®, Labsystem®, Finnpipette®, Rek
KART9848
: KARTELL
Deze tips worden aanbevolen voor gebruik met de automatische micropipetten van Kartell, maar leveren ook uitstekende resultaten wanneer ze gebruikt worden met de meeste andere micropipetmerken die op de markt beschikbaar zijn.
- Hoge helderheid en uitstekende waterafstotende eigenschappen, ontworpen om monsterresten in de tip tot een minimum te beperken
- De nauwkeurig gecentreerde opening op het einde van de tip verzekert de richting van het monster bij afgifte
- Tips in rekken worden geleverd met klikdop
- Dozen die "macro"-tips (5000 µl en 10000 µl) bevatten, hebben een horizontaal schuifdeksel
- Containers en tips zijn autoclaveerbaar tot +121 °C voor 20 minuten
- Verpakt:Rek
- Steriel:-
- Volume:2000 - 10000 µl
- Seq:53
- Tip stijl:Standaard
- Tip kleur:transparant
- Voor gebruik met:Gilson®, Socorex®, Labsystem®, Finnpipette®