Shell-vriezers, tafelmodel, FreeZone®
Shell-vriezer, FreeZone® (EU-stekker), 1,2 l, −20...−42 °C, 368×561×500 mm
Catalogus # LBCP7949030
Leverancier: LABCONCO
Ga naar:
Product Details & Documents
FreeZone®-tafelvriezers bieden een compact systeem voor het voorvriezen van monsters voor lyofilisatie.
- ¹/₂ hp HCFK/CFK-koelsystemen koelen tot −40 °C voor het verwerken van monsters
- LED brandt groen wanneer het systeem de bedrijfstemperatuur bereikt
- Rechts gemonteerde aan/uit-schakelaar
- Aan de linkerkant gemonteerde intrekbare badafvoerslang
Temperatuurbereik: − 20 °C tot − 42°C
Certificeringen: UL-gecertificeerd.
Specificaties
- Uitw. b×d×h:368×561×500 mm
- Capaciteit:1,2 l
- Omschrijving:Shell-vriezer, FreeZone® (EU-stekker)
- Seq:01
- Temperatuur:−20...−42 °C
- Cat. No.:LBCP7949030
- Model:FreeZone®
- Art.-Nr.:LBCP7949030
- Aflezing:LED
- Gewicht:44 kg
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.