Microfiltreertrechters
10 mm, 0, 2 ml, 6 mm
Catalogus # LENZ07190010
Leverancier: Lenz Laborglas
Ga naar:
Product Details & Documents
Filter funnels, made of borosilicate glass 3,3, with integrated sintered glass filter plate.
- For filtration of very small volumes
- Highly resistant to most chemicals such as solvents, acids and alkalis
- Very good temperature resistance
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE-certificaten
Specificaties
- Ø plaat:10 mm
- Porositeit:0
- Capaciteit:2 ml
- Steel uitw. Ø:6 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.