Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
8 ml, 4, 20 mm
Catalogus # LENZ07185420
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185420
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen
8 ml, 4, 20 mm
Price
19,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Specificaties
  • Ø plaat:
    20 mm
  • Porositeit:
    4
  • Capaciteit:
    8 ml
  • Seq:
    12