Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
30 ml, 3, 30 mm
Catalogus # LENZ07185330
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185330
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen
30 ml, 3, 30 mm
Price
18,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Specificaties
  • Ø plaat:
    30 mm
  • Porositeit:
    3
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Seq:
    10