Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen

Filterkroezen

8 ml, 3, 20 mm
Catalogus # LENZ07185320
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185320
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen

8 ml, 3, 20 mm

Price
17,20 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.

Documents

Specificaties
  • Ø plaat:
    20 mm
  • Porositeit:
    3
  • Capaciteit:
    8 ml
  • Seq:
    08
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.