Orders LinkContactUsLinkComponent
Filterkroezen
Filterkroezen
50 ml, 2, 40 mm
Catalogus # LENZ07185240
Leverancier:   Lenz Laborglas
Filterkroezen
Catalogus # LENZ07185240
Leverancier:  Lenz Laborglas
Filterkroezen
Filterkroezen
50 ml, 2, 40 mm
Price
26,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Documents
Specificaties
  • Ø plaat:
    40 mm
  • Porositeit:
    2
  • Capaciteit:
    50 ml
  • Seq:
    07