Filterkroezen
30 ml, 2, 30 mm
LENZ07185230
Filtration crucibles made of high quality borosilicate glass 3,3.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
- Ø plaat:30 mm
- Porositeit:2
- Capaciteit:30 ml
- Seq:06
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.